Få mere at vide
Pantoprazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17972706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17972706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17972706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pantoprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole
CAS 102625-70-7
Analyt- eller komponentnavne Pantoprazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 383.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 383,0751 g/mol