Få mere at vide
Pantoprazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461089
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461089 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461089 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0099.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole
CAS 102625-70-7
Analyt- eller komponentnavne Pantoprazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 383.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 383,0751 g/mol