Få mere at vide
Pantoprazol EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30049732
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049732 25 mg
17950826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049732 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pantoprazol EP Urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole
CAS 102625-64-9
Analyt- eller komponentnavne 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. B (EP), Pantoprazole Imp. B (EP), Pantoprazole USP Related Compound B, Pantoprazole USP RC B, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Related Compound B, Pantoprazole Sodium Impurity B, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity B, Pantoprazole Impurity B, Pantoprazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 367.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 367.0802 g/mol