Få mere at vide
Pantoprazol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pantoprazole |
| CAS | 102625-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pantoprazole |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C16 H15 F2 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMIL | COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| IUPAC navn | 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol |
| Vis mere |