missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pantoprazole Dimer (>90%), TRC

Artikelnummer. 30137684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137684 10 mg
30007381 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP18290010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2115779-15-0
Molekylær formel C32H28F4N6O8S2
Molekylvægt (g/mol) 764.72
Synonym 6,6'-Bis(difluoromethoxy)-2,2'-bis(((3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-3H,3'H-5,5'-bibenzo[d]imidazolel, USP Pantoprazole Related Compound E;
IUPAC navn 6-(difluoromethoxy)-5-[6-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-yl]-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(c(OC(F)F)cc3[nH]2)c4cc5nc([nH]c5cc4OC(F)F)S(=O)Cc6nccc(OC)c6OC)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pantoprazole Dimer
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H28F4N6O8S2/c1-45-23-5-7-37-21(27(23)47-3)13-51(43)31-39-17-9-15(25(49-29(33)34)11-19(17)41-31)16-10-18-20(12-26(16)50-30(35)36)42-32(40-18)52(44)14-22-28(48-4)24(46-2)6-8-38-22/h5-12,29-30H,13-14H2,1-4H3,(H,39,41)(H,40,42)
Formel vægt 764.1346
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.