Få mere at vide
Pantoprazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pantoprazole-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)/i1D3 |
| Formel vægt | 386.094 |
| Procent renhed | >95% |