Learn More
Motic™ Panthera TEC POL (i) Mikroskop
Description
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller præsenterer høj fleksibilitet til inspektion af alle slags polariserende materialer, gennemsigtige prøver og uigennemsigtige prøver, fra uddannelsesmiljøer til industriel kvalitetskontrol. Selv gennemsigtige dobbeltbrydende strukturer fra biologi og medicin (hjertemuskelceller, sekundære cellevægge osv.) kan detekteres af Fuld Koehler belysning med udskiftelig LED/halogen lyskilde.
- UC Plan Achromat-mål med fokus på belastningsfri montering for maksimal mørke af billedbaggrunden
- 3W LED indfaldende lyskilde kan nemt ændres til forskellige farvetemperaturer
- Hændelse/transmitterede stande bærer desuden fuld Koehler belysning med LED/halogen udskiftelighed
- 360° drejeligt trin for nem placering af prøven
- Mellemrør med fokuserbar, centrerbar Bertrand-linse er forberedt til konoskopisk analyse af krystaller og mineraler
- 25° skråtstillet Siedentopf type hoved med med indbygget digital højhastighed Wi-Fi kamera
- Bredfelt okularer UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering og gummi øjestykker
- Et okular med trådkors og positioneringstap
- Mellemlegeme med roterbar analysator 360° , Bertrand-objektiv og slot til kompensatorer
- CCIS™ Planlæg akromatiske belastningsfrie objektiver UC PL P 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65/S, 60X/0,8/S
- Motic Light Tracer: Lyshukommelse, dvaletilstand, omvendt kodet femdobbelt næsestykke LED-lysintensitet og tilstandsindikator
- HDMI udgang, USB til eksterne enheder, Ethernet og Wi-Fi
- Live visningstilstand igennem Wi-Fi 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels (Fuld HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels (Fuld HD)
- 5 GB intern hukommelse
Specifications
Specifications
| Kondensator type | Achromat Swing-out Abbe Kondensator NA 0,90/0,13 |
| Dataoverførsel | Wi-Fi (2,4 og 5 GHz), Ethernet |
| Kamera type | CMOS Wi-Fi Kamera 4MP |
| Display Type | Live visning |
| Okular | Widefield UC-WF10X/22 mm |
| Hovedstil | Seidentopf kikkert |
| Belysningstype | Koehler LED 3 W og Quartz Halogen 6 V/30 W med Intensity Control |
| Forstørrelseskraft | 40X, 100X, 400X, 600X |
| Måltyper | CCIS™ UC Plan Achromatic |
| Produktlinje | Panthera TEC POL |
| Show More |