Få mere at vide
Motic™ Panthera TEC POL Epi Trinokulært mikroskop
Produktkod. 17159368
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktkod. Måltyper
17159368 CCIS™ UC Plan Achromatic
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17159368 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104600262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48370.00 DKK
    47040.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1329.91 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Panthera TEC POL state-of-the-art mikroskoper er designet til inspektion af alle slags polariserende materialer med dobbeltbrydning og dobbeltreflektion.
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller præsenterer høj fleksibilitet til inspektion af alle slags polariserende materialer, gennemsigtige prøver og uigennemsigtige prøver, fra uddannelsesmiljøer til industriel kvalitetskontrol. Selv gennemsigtige dobbeltbrydende strukturer fra biologi og medicin (hjertemuskelceller, sekundære cellevægge osv.) kan detekteres af Fuld Koehler belysning med udskiftelig LED/halogen lyskilde.
  • UC Plan Achromat-mål med fokus på belastningsfri montering for maksimal mørke af billedbaggrunden
  • 3W LED indfaldende lyskilde kan nemt ændres til forskellige farvetemperaturer
  • Hændelse/transmitterede stande bærer desuden fuld Koehler belysning med LED/halogen udskiftelighed
  • 360° drejeligt trin for nem placering af prøven
  • Mellemrør med fokuserbar, centrerbar Bertrand-linse er forberedt til konoskopisk analyse af krystaller og mineraler
  • 25° skråtstillet hoved af Siedentopf-typen
  • Bredfelts høje okularer UC-WF10X/20 mm med dioptrijustering og gummi øjestykker
  • Et okular med trådkors og positioneringstap
  • Mellemlegeme med roterbar analysator 360° , Bertrand linse, fast polarisator og slot til kompensatorer
  • Plan akromatiske mål LD PL LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
  • CCIS™ Plan akromatisk Belastningsfri objektiv UC 40X/0,65/S
  • Motic Light Tracer: Lyshukommelse, dvaletilstand, omvendt kodet femdobbelt næsestykke LED-lysintensitet og tilstandsindikator
  • USB port til ekstern kamera strømforsyning
Specifikationer
Kondensator type Achromat Swing-out Abbe Kondensator NA 0,90/0,13
Diafragma Iris Diafragma
Okular Widefield High Eyepoint 10X/20 mm
Hovedstil Seidentopf Trinokulær
Belysningstype Halogen/LED
Forstørrelseskraft 50X, 100X, 200X, 400X
Måltyper CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktlinje Panthera TEC POL Epi
Produkttype Polariserende mikroskop
Synsfelt 20 mm
Til brug med (applikation) Observation af prøver med dobbeltbrydning og dobbeltrefleksion
Inkluderer Blå filter, strømledning, støvdæksel, unbrakonøgle, justerbar næsestykke nøgle, reserve HAL pære, interferens farvekort, skruer, 4 mål
Næsestykke Omvendt femdobbelt
garanti 2 år elektriske, 5 år optiske og mekaniske dele
Arbejdsafstand 0,6 til 17,3 mm
Dimensioner (L x B x H) 410 x 300 x 450 mm
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 450 mm
Vægt (metrisk) 10.4 kg
Spænding 110/240 V
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.