Få mere at vide
Motic™ Panthera TEC POL Epi kikkertmikroskop
Artikelnummer. 17149368
Skift visning
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Artikelnummer. Måltyper
17149368 CCIS™ UC Plan Achromatic
1 options
Artikelnummer. 17149368 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100104600261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46900.00 DKK
    45620.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 1279.72 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Panthera TEC POL state-of-the-art mikroskoper er designet til inspektion af alle slags polariserende materialer med dobbeltbrydning og dobbeltreflektion.
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller præsenterer høj fleksibilitet til inspektion af alle slags polariserende materialer, gennemsigtige prøver og uigennemsigtige prøver, fra uddannelsesmiljøer til industriel kvalitetskontrol. Selv gennemsigtige dobbeltbrydende strukturer fra biologi og medicin (hjertemuskelceller, sekundære cellevægge osv.) kan detekteres af Fuld Koehler belysning med udskiftelig LED/halogen lyskilde.
  • UC Plan Achromat-mål med fokus på belastningsfri montering for maksimal mørke af billedbaggrunden
  • 3W LED indfaldende lyskilde kan nemt ændres til forskellige farvetemperaturer
  • Hændelse/transmitterede stande bærer desuden fuld Koehler belysning med LED/halogen udskiftelighed
  • 360° drejeligt trin for nem placering af prøven
  • Mellemrør med fokuserbar, centrerbar Bertrand-linse er forberedt til konoskopisk analyse af krystaller og mineraler
  • 25° skråtstillet hoved af Siedentopf-typen
  • Bredfelts høje okularer UC-WF10X/20 mm med dioptrijustering og gummi øjestykker
  • Et okular med trådkors og positioneringstap
  • Mellemlegeme med roterbar analysator 360° , Bertrand linse, fast polarisator og slot til kompensatorer
  • Planlæg akromatiske mål LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
  • CCIS™ Plan akromatisk Belastningsfri objektiv UC PL P 40X/0,65/S
  • Motic Light Tracer: Lyshukommelse, dvaletilstand, omvendt kodet femdobbelt næsestykke LED-lysintensitet og tilstandsindikator
  • USB port til ekstern kamera strømforsyning
Tekniske data
Kondensator type Achromat Swing-out Abbe Kondensator NA 0,90/0,13
Diafragma Iris Diafragma
Okular Widefield High Eyepoint 10X/20 mm
Hovedstil Seidentopf kikkert
Belysningstype Halogen/LED
Forstørrelseskraft 50X, 100X, 200X, 400X
Måltyper CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktlinje Panthera TEC POL Epi
Produkttype Polariserende mikroskop
Synsfelt 20 mm
Til brug med (applikation) Observation af prøver med dobbeltbrydning og dobbeltrefleksion
Inkluderer Blå filter, strømledning, støvdæksel, unbrakonøgle, justerbar næsestykke nøgle, reserve HAL pære, interferens farvekort, skruer, 4 mål
Næsestykke Omvendt femdobbelt
garanti 2 år elektriske, 5 år optiske og mekaniske dele
Arbejdsafstand 0,6 til 17,3 mm
Dimensioner (L x B x H) 410 x 300 x 450 mm
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 450 mm
Vægt (metrisk) 10.4 kg
Spænding 110/240 V