Få mere at vide
Motic™ Panthera TEC POL kikkertmikroskop
Artikelnummer. 17139368
Skift visning
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måltyper Pakningsstørrelse
17139368 CCIS™ UC Plan Achromatic Hver
1 options
Artikelnummer. 17139368 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100104600251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32385.00 DKK
    31497.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 887.91 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Panthera TEC POL state-of-the-art mikroskoper er designet til inspektion af alle slags polariserende materialer med dobbeltbrydning og dobbeltreflektion.
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller præsenterer høj fleksibilitet til inspektion af alle slags polariserende materialer, gennemsigtige prøver og uigennemsigtige prøver, fra uddannelsesmiljøer til industriel kvalitetskontrol. Selv gennemsigtige dobbeltbrydende strukturer fra biologi og medicin (hjertemuskelceller, sekundære cellevægge osv.) kan detekteres af Fuld Koehler belysning med udskiftelig LED/halogen lyskilde.
  • UC Plan Achromat-mål med fokus på belastningsfri montering for maksimal mørke af billedbaggrunden
  • 3W LED indfaldende lyskilde kan nemt ændres til forskellige farvetemperaturer
  • Hændelse/transmitterede stande bærer desuden fuld Koehler belysning med LED/halogen udskiftelighed
  • 360° drejeligt trin for nem placering af prøven
  • Mellemrør med fokuserbar, centrerbar Bertrand-linse er forberedt til konoskopisk analyse af krystaller og mineraler
  • 25° skråtstillet hoved af Siedentopf-typen
  • Bredfelt okularer UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering og gummi øjestykker
  • Et okular med trådkors og positioneringstap
  • Mellemlegeme med roterbar analysator 360° , Bertrand linse og slot til kompensatorer
  • CCIS™ Planlæg akromatiske belastningsfrie objektiver UC PL P 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65/S, 60X/0,8/S
  • Motic Light Tracer: Lyshukommelse, dvaletilstand, omvendt kodet femdobbelt næsestykke LED-lysintensitet og tilstandsindikator
  • USB port til ekstern kamera strømforsyning
Tekniske data
Kondensator type Achromat Swing-out Abbe Kondensator NA 0,90/0,13
Diafragma Iris Diafragma
Okular Widefield High Eyepoint 10X/22 mm
Hovedstil Seidentopf kikkert
Belysningstype Halogen/LED
Forstørrelseskraft 40X, 100X, 400X, 600X
Måltyper CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktlinje Panthera TEC POL
Produkttype Polariserende mikroskop
Synsfelt 22 mm
Til brug med (applikation) Observation af prøver med dobbeltbrydning og dobbeltrefleksion
Inkluderer Blå filter, strømledning, støvdæksel, unbrakonøgle, justerbar næsestykke nøgle, reserve HAL pære, interferens farvekort, skruer, 4 mål
Næsestykke Omvendt femdobbelt
garanti 2 år elektriske, 5 år optiske og mekaniske dele
Arbejdsafstand 0,35 til 30,5 mm
Dimensioner (L x B x H) 410 x 300 x 395 mm
Højde (engelsk) 15,6 tommer
Højde (metrisk) 395 mm
Vægt (metrisk) 10.4 kg
Spænding 110/240 V