Få mere at vide
Motic™ Panthera E2 Biologisk Opretstående Trinokulært Mikroskop
Beskrivelse
- Panthera E2 er en version designet med uddannelse i tankerne.
- Den har en mekanisk scene og 360° drejeligt hoved er perfekt til pladsbesparende skabsopbevaring efter brug.
- Plan UC-mål af høj kvalitet og en effektiv LED-belysning med ultralavt strømforbrug gør det muligt for dette system at blive drevet gennem en batteripakke i flere timer, hvilket gør Panthera E2 til det perfekte mobile mikroskop (batteri medfølger ikke).
- Trinokulært hoved Siedentopf type, 25° tilbøjelig, 360° drejelig, 180° roterende (fast lysopdeling 50:50)
- Widefield okularer UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okularer og gummi øjestykker
- Omvendt firdobbelt næsestykke
- LED-strip-lysindikator
- CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
- Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
- Indbygget lavposition koaksial rackløs mekanisk trin (højrehåndsbetjening)
- Fokuserbar Abbe kondensator NA 0,90 med irismembran og slids
- LED-belysning med intensitetskontrol
- USB port til kamera strømforsyning
- Strømforsyning 100-240V (CE)
- Netledning, Immersion Oil (5 mL), unbrakonøgle, vinylstøvdæksel
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensator NA 0,90/1,25 med slot til kontrastskydere |
| Display Type | Kun okular |
| Okular | Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på begge |
| Hovedstil | Siedentopf-trinokulær, 360° drejelig, 25° skråtstillet |
| Belysningstype | Transmitteret belysning fast Koehler LED 1W med Intensity Control |
| Forstørrelseskraft | 40X, 100X, 400X |
| Model- | Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X |
| Måltyper | CCIS Plan akromatiske objektiver UC PL 4X, 10X, 40X S |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttype | Panthera E2 opretstående biologisk trinokulært mikroskop |
| Show More |