Få mere at vide
Motic™ Panthera E2 biologisk opretstående kikkertmikroskop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17435629
Skift visning
Model-:
Panthera E2 kikkert 4X, 10X, 40X
Panthera E2 kikkert 4X, 10X, 40X, 100X Olie
Forstørrelseskraft:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Forstørrelseskraft
17435629 Panthera E2 kikkert 4X, 10X, 40X, 100X Olie 40X, 100X, 400X, 1000X
17629820 Panthera E2 kikkert 4X, 10X, 40X 40X, 100X, 400X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17435629 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100104601111
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Panthera E2 biologiske opretstående kikkertmikroskop er designet til efterspørgsel fra akademiske laboratorier. Den har et brugervenligt design. Den kombinerer materialer af høj kvalitet og præcis konstruktion med en 360° drejeligt hoved specielt til pladsbesparende opbevaring.
  • Panthera E2 er en version designet med uddannelse i tankerne.
  • Den har en mekanisk scene og 360° drejeligt hoved er perfekt til pladsbesparende skabsopbevaring efter brug.
  • Plan UC-mål af høj kvalitet og en effektiv LED-belysning med ultralavt strømforbrug gør det muligt for dette system at blive strømforsynet gennem en batteripakke i flere timer, hvilket gør Panthera E2 til det perfekte mobile mikroskop (batteri medfølger ikke)
  • Kikkerthoved Siedentopf type, 25° tilbøjelig, 360° drejelig, 180° roterende
  • Widefield okularer UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okularer og gummi øjestykker
  • Omvendt firdobbelt næsestykke
  • LED-strip-lysindikator
  • CCIS UC Plan Achromatic (Pb gratis)
  • Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
  • Indbygget lavposition koaksial rackløs mekanisk trin (højrehåndsbetjening)
  • Fokuserbar Abbe kondensator NA 0,90 med irismembran og slids
  • LED-belysning med intensitetskontrol
  • USB port til kamera strømforsyning
  • Strømforsyning 100-240V (CE)
  • Netledning, unbrakonøgle, vinyl støvdæksel
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar Abbe kondensator NA 0,90/1,25 med slids til kontrastskydere
Okular Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på begge
Hovedstil Siedentopf kikkert, 360° Drejelig, 25° Tilbøjelig
Belysningstype Transmitteret belysning fast Koehler LED 1W med Intensity Control
Forstørrelseskraft 40X, 100X, 400X, 1000X
Model- Panthera E2 kikkert 4X, 10X, 40X, 100X Olie
Måltyper CCIS UC Plan akromatisk (Pb-fri)
Produktlinje Panthera
Produkttype Panthera E2 opretstående biologisk kikkertmikroskop
Optisk design Infinite
Arbejdsafstand 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100x/1,25-S-olie (WD 0,16 mm)
Vægt (metrisk) 7.5 kg