Få mere at vide
Motic™ Panthera Cloud kikkert digitalt mikroskop
Artikelnummer. 17609830
Skift visning
Måltyper:
Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olie))
Artikelnummer. Måltyper
17609830 Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olie))
1 options
Artikelnummer. 17609830 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27385.00 DKK
    24593.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2791.13 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Panthera Cloud er smart skabt for at gøre din arbejdsgang lettere med stærk Ultra Contrast-optik.
  • 25° skråtstillet kikkert Siedentopf hoved
  • Roterer 360°
  • SmartCam 5 MP kamera
  • Stærk optisk ydeevne med Ultra Contrast (UC) optik
  • Dioptrijustering:± 4
Tekniske data
Okular WF 10X/22 mm
Hovedstil Kikkert
Belysningstype Kohler belysning
Forstørrelseskraft 10X
Måltyper Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olie))