Få mere at vide
Motic™ Panthera C2 Biologisk opretstående trinokulært mikroskop
Beskrivelse
- Et nyt niveau i verdensklasse indkapslet i en revolutionerende teknisk fremtidsorienteret løsning.
- Panthera C2 trinokulært mikroskop til biovidenskab: dit instrument til krævende applikationer.
- Denne model, med en komplet serie af nye UC Plan-akromater, der udfører et 22 mm-synsfelt, gør enestående ydeevne let.
- Det patenterede stativfri objektbord har en unik holder med to objektglas til enhåndsbetjening.
- Belysningen leveres af en 30 W Halogenlyskilde, der kan udskiftes med 3W LED'er, i en Full Köehler-opsætning.
- Motic™ LightTracer-systemet med kodet næsestykke, en indbygget lavenergitilstand (Auto ON/OFF) og en LED-feedback-indikator hjælper med at gøre din arbejdsgang nemmere.
- Trinokulært hoved af Siedentopf-typen, 25°skråtstillet, 360°drejelig (fast lysfordeling 50:50)
- Widefield-okularer UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på både okularer og gummiøjestykker
- Omvendt kodet femdobbelt næsestykke med Motic™ LightTracer (intelligent lysstyring)
- LED-strip-lysindikator
- CCIS™ UC Plan akromatisk (Pb gratis)
- Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
- Kompakt mekanisk objektbord med indbygget lav position, stativfri koaksial objektbordkontrol og prøveholder
- Köehler belysning med LED 3 W og halogen 6 V/30 W udskiftelig belysning
- USB-port til kameraets strømforsyning
- Strømforsyning 100-240 V (CE) med dvaletilstand
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Fasekontrast 5 positioner (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3) tårnkondensator |
| Display Type | Kun okular |
| Okular | Widefield UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på begge |
| Hovedstil | Siedentopf-trinokulær, 360° drejelig, 25° skråtstillet |
| Belysningstype | Transmitteret belysning Koehler LED 3W & kvartshalogen 6V/30W med intensitetsstyring |
| Forstørrelseskraft | 40X, 100X (lyst felt), 400X (fasekontrast) |
| Model- | Panthera C2 Trinocular (Fasekontrastpakke) |
| Måltyper | CCIS Plan akromatiske objektiver UC PL 4X, 10X, Ph40X S |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttype | Panthera C2 opretstående biologisk trinokulært mikroskop fasekontrastpakke |
| Vis mere |