Få mere at vide
Motic™ Panthera C2 Biologisk opretstående trinokulært mikroskop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17679820
Skift visning
Forstørrelseskraft:
40X, 100X (lyst felt), 400X (fasekontrast)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Model-:
Panthera C2 Trinocular (Fasekontrastpakke)
Panthera C2 Trinocular (Simpel fasekontrastpakke)
Panthera C2 Trinokulær
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Model-
17679820 40X, 100X, 400X Panthera C2 Trinokulær
17689820 40X, 100X (lyst felt), 400X (fasekontrast) Panthera C2 Trinocular (Simpel fasekontrastpakke)
17699820 40X, 100X (lyst felt), 400X (fasekontrast) Panthera C2 Trinocular (Fasekontrastpakke)
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Panthera C2 Trinokulær
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17679820 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100104601142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13745.00 DKK
    12386.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 1358.30 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Panthera C2 Biological opretstående trinokulært mikroskop er din personlige laboratorieløsning til krævende applikationer med et stort 22 mm-synsfelt. Motic™ Light Tracer vil gøre observation lettere med den kodede revolver, LED, der viser lysintensiteten og automatisk tænd/sluk-funktion.
  • Et nyt niveau i verdensklasse indkapslet i en revolutionerende teknisk fremtidsorienteret løsning.
  • Panthera C2 trinokulært mikroskop til biovidenskab: dit instrument til krævende applikationer.
  • Denne model, med en komplet serie af nye UC Plan-akromater, der udfører et 22 mm-synsfelt, gør enestående ydeevne let.
  • Det patenterede stativfri objektbord har en unik holder med to objektglas til enhåndsbetjening.
  • Belysningen leveres af en 30 W Halogenlyskilde, der kan udskiftes med 3W LED'er, i en Full Köehler-opsætning.
  • Motic™ LightTracer-systemet med kodet næsestykke, en indbygget lavenergitilstand (Auto ON/OFF) og en LED-feedback-indikator hjælper med at gøre din arbejdsgang nemmere.
  • Trinokulært hoved af Siedentopf-typen, 25°skråtstillet, 360°drejelig (fast lysfordeling 50:50)
  • Widefield-okularer UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på både okularer og gummiøjestykker
  • Omvendt kodet femdobbelt næsestykke med Motic™ LightTracer (intelligent lysstyring)
  • LED-strip-lysindikator
  • CCIS™ UC Plan akromatisk (Pb gratis)
  • Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
  • Kompakt mekanisk objektbord med indbygget lav position, stativfri koaksial objektbordkontrol og prøveholder
  • Köehler belysning med LED 3 W og halogen 6 V/30 W udskiftelig belysning
  • USB-port til kameraets strømforsyning
  • Strømforsyning 100-240 V (CE) med dvaletilstand
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar Abbe-kondensator N.A. 0,90 med irismembran og slot
Display Type Kun okular
Okular Widefield UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på begge
Hovedstil Siedentopf-trinokulær, 360° drejelig, 25° skråtstillet
Belysningstype Transmitteret belysning Koehler LED 3W & kvartshalogen 6V/30W med intensitetsstyring
Forstørrelseskraft 40X, 100X, 400X
Model- Panthera C2 Trinokulær
Måltyper CCIS Plan akromatiske objektiver UC PL 4X, 10X, 40X S
Produktlinje Panthera
Produkttype Panthera C2 opretstående biologisk trinokulært mikroskop
Inkluderer Strømkabel, blåt filter, unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, HAL-pære, LED-modul
Optisk design Infinite
Arbejdsafstand 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Dimensioner (L x B x H) 282 x 210 x 396 mm
Vægt (metrisk) 8.4 kg