Få mere at vide
Motic™ Panthera C2 biologisk opretstående kikkertmikroskop
Descripción
- Et nyt niveau i verdensklasse indkapslet i en revolutionerende teknisk fremtidsorienteret løsning.
- Panthera C2 mikroskop til biovidenskab: dit instrument til krævende applikationer.
- Denne model, med en komplet serie af nye UC Plan-akromater, der udfører et 22 mm-synsfelt, gør enestående ydeevne let.
- Det patenterede stativfri objektbord har en unik holder med to objektglas til enhåndsbetjening.
- Belysningen leveres af en 30 W Halogenlyskilde, der kan udskiftes med 3W LED'er, i en Full Köehler-opsætning.
- De Motic™ LightTracer-system med kodet næsestykke, en indbygget lavenergitilstand (Auto ON/OFF) og en LED-feedback-indikator hjælper med at udjævne din arbejdsgang.
- Kikkerthoved Siedentopf Type, 25° Skrå, 360° Drejelig
- Widefield-okularer UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på både okularer og gummiøjestykker
- Omvendt kodet femdobbelt næsestykke med Motic™ LightTracer (intelligent lysstyring)
- LED-strip-lysindikator
- CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
- Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
- Kompakt mekanisk objektbord med indbygget lav position, stativfri koaksial objektbordkontrol og prøveholder
- Fokuserbar Abbe kondensator NA 0,90 med irismembran og slids
- Köehler belysning med LED 3 W og halogen 6 V/30 W udskiftelig belysning
- USB port til kamera strømforsyning
- Strømforsyning 100-240 V (CE) med dvaletilstand
- Strømledning, blåt filter, nedsænkningsolie (5 mL), unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, HAL-pære og LED-modul
Especificaciones
Especificaciones
| Kondensator type | Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensator NA 0,90/1,25 med slot til kontrastskydere |
| Display Type | Kun okular |
| Okular | Widefield UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på begge |
| Hovedstil | Siedentopf kikkert, 360° Drejelig, 25° Tilbøjelig |
| Belysningstype | Transmitteret belysning Koehler LED 3W & kvartshalogen 6V/30W med intensitetsstyring |
| Forstørrelseskraft | 40X, 100X, 400X |
| Model- | Panthera C2 kikkert 4X, 10X, 40X |
| Måltyper | CCIS Plan akromatiske objektiver UC PL 4X, 10X, 40X S |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttype | Panthera C2 opretstående biologisk kikkertmikroskop |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?