Få mere at vide
Motic™ Panthera C2 biologisk opretstående kikkertmikroskop
Beskrivelse
- Et nyt niveau i verdensklasse indkapslet i en revolutionerende teknisk fremtidsorienteret løsning.
- Panthera C2 mikroskop til biovidenskab: dit instrument til krævende applikationer.
- Denne model, med en komplet serie af nye UC Plan-akromater, der udfører et 22 mm-synsfelt, gør enestående ydeevne let.
- Det patenterede stativfri objektbord har en unik holder med to objektglas til enhåndsbetjening.
- Belysningen leveres af en 30 W Halogenlyskilde, der kan udskiftes med 3W LED'er, i en Full Köehler-opsætning.
- De Motic™ LightTracer-system med kodet næsestykke, en indbygget lavenergitilstand (Auto ON/OFF) og en LED-feedback-indikator hjælper med at udjævne din arbejdsgang.
- Kikkerthoved Siedentopf Type, 25° Skrå, 360° Drejelig
- Widefield-okularer UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på både okularer og gummiøjestykker
- Omvendt kodet femdobbelt næsestykke med Motic™ LightTracer (intelligent lysstyring)
- LED-strip-lysindikator
- CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
- Koaksialt grov- og finfokuseringssystem med spændingsjustering
- Kompakt mekanisk objektbord med indbygget lav position, stativfri koaksial objektbordkontrol og prøveholder
- Fokuserbar Abbe kondensator NA 0,90 med irismembran og slids
- Köehler belysning med LED 3 W og halogen 6 V/30 W udskiftelig belysning
- USB port til kamera strømforsyning
- Strømforsyning 100-240 V (CE) med dvaletilstand
- Strømledning, blåt filter, nedsænkningsolie (5 mL), unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, HAL-pære og LED-modul
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensator NA 0,90/1,25 med slot til kontrastskydere |
| Display Type | Kun okular |
| Okular | Widefield UC-WF10X/22mm med dioptrijustering på begge |
| Hovedstil | Siedentopf kikkert, 360° Drejelig, 25° Tilbøjelig |
| Belysningstype | Transmitteret belysning Koehler LED 3W & kvartshalogen 6V/30W med intensitetsstyring |
| Forstørrelseskraft | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Model- | Panthera C2 kikkert 4X, 10X, 40X, 100X olie |
| Måltyper | CCIS Plan akromatiske mål UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttype | Panthera C2 opretstående biologisk kikkertmikroskop |
| Vis mere |