Få mere at vide
Honeywell™ Panoramasque™ Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Artikelnummer. 15952912
Skift visning
Ansigtsstykke materiale:
EPDM
Silikone
Materiale (linse):
Lamineret glas til kemiske farer
PMMA
Specifikt for klorfarer
Inkluderer:
Med talemembran (metal)
Uden talemellemgulv
Uden talemembran
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ansigtsstykke materiale Materiale (linse) Inkluderer Pakningsstørrelse
15952912 Silikone PMMA Uden talemembran -
12612923 EPDM PMMA Med talemembran (metal) Hver
12652923 Silikone PMMA Med talemembran (metal) Hver
12662923 EPDM Specifikt for klorfarer Uden talemellemgulv Hver
12672923 EPDM Lamineret glas til kemiske farer Uden talemembran Hver
12602923 EPDM PMMA Uden talemembran Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15952912 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1710980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 DKK
    1743.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 476.16 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De Panoramasque™ Full-Face APR er et monofilter med Rd40 gevindforbindelsessystem, der tilbyder åndedrætsbeskyttelse, afhængigt af den beholdertype, der er samlet på den.
  • Produkttype: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Materiale (Krop): EPDM eller Silikone
  • Materiale (linse): PMMA, glas, chlorfarespecifik
  • Farve: Sort, Gul
  • Patron: Enkelt filter via Rd40 (1/7 in.) Forbindelse
  • Brug med: EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Filtre
  • PPE-klasse: Variabel (afhængig af patron)
  • Faretyper: Partikler, gas, damp, røg
  • Anvendelser: Kemisk industri, olie- og gasindustri, medicinalindustri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer (EN) EN 136:1989
Tilslutningstype 1/7 tommer. Rd40 trådsystem
Farve Gul
Filtertype Mono-filter
Produkttype Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Kemisk industri, olie- og gasindustri, medicinalindustri
Til brug med (udstyr) EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Filtre
Selestil Fempunktssele
Inkluderer Uden talemembran
Materiale (linse) PMMA
Halsrem Ja