Få mere at vide
Honeywell™ Panoramasque™ Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Artikelnummer. 12672923
Ansigtsstykke materiale:
EPDM
Silikone
Materiale (linse):
Lamineret glas til kemiske farer
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Inkluderer:
Med talemembran (metal)
Uden talemembran
Without Speech Diaphragm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12672923
Brand: Honeywell™ 1711001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Panoramasque™ Full-Face APR er et monofilter med Rd40 gevindforbindelsessystem, der tilbyder åndedrætsbeskyttelse, afhængigt af den beholdertype, der er samlet på den.
  • Produkttype: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Materiale (Krop): EPDM eller Silikone
  • Materiale (linse): PMMA, glas, chlorfarespecifik
  • Farve: Sort, Gul
  • Patron: Enkelt filter via Rd40 (1/7 in.) Forbindelse
  • Brug med: EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Filtre
  • PPE-klasse: Variabel (afhængig af patron)
  • Faretyper: Partikler, gas, damp, røg
  • Anvendelser: Kemisk industri, olie- og gasindustri, medicinalindustri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer (EN) EN 136:1989
Tilslutningstype 1/7 tommer. Rd40 trådsystem
Farve Sort
Filtertype Mono-filter
Produkttype Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Ansigtsstykke materiale EPDM
Til brug med (applikation) Kemisk industri, olie- og gasindustri, medicinalindustri
Til brug med (udstyr) EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Filtre
Selestil Fempunktssele
Inkluderer Uden talemembran
Materiale (linse) Lamineret glas til kemiske farer
Halsrem Ja