Få mere at vide
Panobinostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Panobinostat (LBH589
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Panobinostat |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 404950-80-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | LBH589 NVP-LBH589 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 57 mg/mL (163.12 mM) |
| Vis mere |