missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Panidazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456247
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456247 5 mg
16413528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16456247 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101715

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Panidazole is an amoebicide.

Panidazole is an amoebicide.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Panidazole
Fysisk form Solid
CAS 13752-33-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N4O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (538.24 mM)
SMIL O=[N+](C1=CN=C(C)N1CCC2=CC=NC=C2)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 232.24
Formel vægt 232.24
Procent renhed 98.77%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.