Få mere at vide
Panidazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Panidazole |
| CAS | 13752-33-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Panidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (8CI), 2-Methyl-5-nitro-1-[2-(4-pyridyl)ethyl]imidazole, Panidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O2/c1-9-13-8-11(15(16)17)14(9)7-4-10-2-5-12-6-3-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCc2ccncc2 |
| Vis mere |