Få mere at vide
(±)-Panduratin A (>80%), TRC
Artikelnummer. 30423788
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423788 1 mg
30420609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1787501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89837-52-5
Molekylær formel C26H30O4
Molekylvægt (g/mol) 406.51
Synonym rel-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-(±)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone
IUPAC navn (2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)-6-phenylcyclohex-3-en-1-yl]methanon
SMIL COc1cc(O)c(C(=O)[C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(=CC[C@H]2c3ccccc3)C)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Panduratin A
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Formel vægt 406.2144