missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pancuronium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30137662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137662 50 mg
30136971 100 mg
30008830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP17850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15500-66-0
Molekylær formel C35 H60 N2 O4 . 2 Br
Molekylvægt (g/mol) 732.67
Synonym Pancuronium bromide, 1,1′-[3α,17β-Bis(acetyloxy)-5α-androstane-2β,16β-diyl]bis(1-methylpiperidinium) dibromide, Piperidinium, 1,1'-(3α,17β-dihydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis[1-methyl-, dibromide, diacetate (8CI), 5α-Androstane-3α,17β-diol, 2β,16β-bis(1-methylpiperidinio)-, dibromide, diacetate (8CI), Androstane, piperidinium deriv., 1,1'-(3α,17β-Dihydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis[1-methylpiperidinium] dibromide diacetate, 2β,16β-Dipiperidino-5α-androstane-3α,17β-diol diacetate dimethobromide, Bromurex, Mioblock, NA 97, NSC 293162, Org NA 97, Org-NE 35, Pancuronium, Pancuronium bromide, Pancuronium dibromide, Pavulon
IUPAC navn [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate;dibromide
SMIL [Br-].[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1[N+]6(C)CCCCC6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pancuronium Bromide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Formel vægt 730.292
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.