Få mere at vide
Pancuroniumbromid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409381 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409381 10 mg -
11419381 50 mg 50mg
11429381 100 mg -
11439381 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11409381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215605310
Kemiske identifikatorer
CAS 15500-66-0
Molekylær formel C35H62Br2N2O4+2
Molekylvægt (g/mol) 734.699
MDL nummer MFCD00079223
InChI nøgle NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-N
Synonym 1,1'-[2β,3α,5α,16b,17b-3-17-bis(acetyloxy)-androstane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide
PubChem CID 129893486
IUPAC navn [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-methylpiperidin- 1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetat; dihydrobromid
SMIL CC(=O)OC1CC2CCC3C(C2(CC1[N+]4(CCCCC4)C)C)CCC5(C3CC(C5OC(=O)C)[N+]6(CCCCC6)C)C.Br.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pancuronium bromide
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 732.7
Fysisk form Krystallinsk pulver