Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pancreatin, for biochemistry, powder, CAS 8049-47-6
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Pancreatin is an extract that contains the enzymes amylase, trypsin, and lipase
- CAS 8049-47-6
Applications
- It can be used to digest protein, lipid, and starch in solutions
- Useful for digestion of culture cell adhesions, extracellular matrix components, stored starches and lipids, and more in vitro, or for biochemistry applications
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Glass Bottle |
| CAS | 8049-47-6 |
| Adgangsnummer | 8049-47-6 |
| Mængde | 500 g |
| Produkttype | Pancreatin |
Sikkerhed og håndtering
- Pancreatin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .