Få mere at vide
MedChemExpress Pancreatic Polypeptide, human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.91% |
| CAS | 75976-10-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 4181.71 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (5.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Human pancreatic polypeptide |