Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mus PanCancer Panel, 80-plex
Artikelnummer. 17982181
Skift visning
Mængde:
1 plade
10 plader
3 Plader
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982181 10 plader
17952071 1 plade
17962071 3 Plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982181 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QGP380MSPANCANCER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605000.00 DKK
    484000.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 121000.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex, muliggør undersøgelse og måling af biomarkører i kræftforskning ved at analysere 80 RNA-mål i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation.
QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex, muliggør studier og måling af biomarkører i kræftforskning ved at analysere 80 RNA-mål i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalforstærkning. Analyser 80 mål, der er involveret i stadier af onkogenese og potentiel behandling, herunder immunonkologi, angiogenese, celleproliferation, undvigelse af væksthæmmere, modstand mod celledød, apoptose og angiogenese.
QuantiGene Plex Paneler testes grundigt for målkombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision.
Dette sæt er ikke kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader.
Funktioner i QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex, inkluderer:
  • Ægte multiplexing—måler 80 gener af interesse og husholdning i samme brønd uden krydsreaktivitet
  • Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
  • Standardiseret platform—bruger 96-brønds pladeformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, og INTELLIFLEX-systemer (384-brøndsformat tilgængeligt efter behov)
  • Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalforstærkning og PE-aflæsning)
  • Tilpas med validerede mål, —hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store inventar på over 22.000 gener for at skabe tilpassede forskningspaneler
  • Hurtig levering af dette katalogpanel for hurtig levering
Mål (80-plex): AGER, ARG1, AXL, BDNF, BTLA, CALR, CD27, CD274, CD276, CD28, CD36, CD47, CD48, CD80, CD96, CDH1, CSF3, CTLA4, CXCL1, DKK1, EGF, EPCAM, FGF2, GAPDH, GAS6, GPC1, GUSB, HAVCR2, HGF, HMGB1, HPRT, HSP90AA1, HSPA4, HSPB2, HSPD1, ICOSL, IDO1, IGF2, INHCA, KITL, LAG3, LGALS9, LIF, MBL2, MDK, MERTK, MILL2, NCR1, NECTIN2, NGF, NT5E, NTRK2, OLR1, PDCD1LG2, PECAM1, PGF, PLAUR, PPIB, PRF1, PVR, RAET1E, S100A8, S100A9, SERPINE1, SIGLECE, SIGLECH, SPARC, SPATA2, TIMD4, TNFRSF14, TNFRSF18, TNFRSF4, TNFRSF9, TRIM8, TYRO3, ULBP1, ULBP3, VEGFA, VEGFD, VSIR
Tavle- og signalforstærkerteknologi
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA. De muliggør måling af flere mål i samme brønd via multipleksning.
QuantiGene Plex Panelerne indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De målspecifikke prober bruges til at fange det RNA, der er af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument. Det fluorescerende signal er direkte proportionalt med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression, og med dette specifikke panel muliggøres humant immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse muliggøres af QuantiGene Plex dataanalyseappen.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensat-screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologi samt detektion af translokationer og fusionsgener. Generelt kan enhver multiplex genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex assays, uafhængigt af art eller prøvetype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) QuantiGene Genekspressionsassay
Til brug med (udstyr) Luminex Instrument
Indhold og opbevaring
Målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler (forblandet og klar til brug).
Opbevar sondesættet og indfang perler ved 4 °C.
Frys ikke capture perlerne, da de kan blive beskadiget, hvis de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Multiplex panel
Mængde 10 plader
Forsendelsestilstand Våd is
Prøvetype Oprenset RNA, celle/blod/FFPE lysater, vævshomogenater
Detektionsmetode Fluorescens
Forskningsområde Onkologi, Immunologi
Arter Mus