missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Panaxatriol, TRC

Artikelnummer. 30413927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413927 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP17352510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Panaxatriol
CAS 32791-84-7
Molekylær formel C30 H52 O4
Mængde 10 mg
Synonym Dammarane-3,6,12-triol','20,25-epoxy-','(3β,6β,12β,20R)-, Dammarane-3β,6β,12β-triol','20,25-epoxy-','(20R)- (8CI), Panaxatriol (7CI), (3β,6β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,6,12-triol, NSC 308880
InChI formel InChI=1S/C30H52O4/c1-25(2)12-9-13-30(8,34-25)18-10-15-28(6)23(18)19(31)16-21-27(5)14-11-22(33)26(3,4)24(27)20(32)17-29(21,28)7/h18-24,31-33H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20+,21+,22-,23-,24-,27+,28+,29+,30+/m0/s1
SMIL CC1(C)CCC[C@@](C)(O1)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@H](O)C[C@@]34C
IUPAC navn (3S,5R,6R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2R)-2,6,6-trimethyloxan-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,12-triol
Molekylvægt (g/mol) 476.73
Formel vægt 476.3866
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.