Få mere at vide
MedChemExpress Panaxadiol
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.73 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 19666-76-3 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | 20(R)-Panaxadiol |
| Mængde | 10 mg |