Få mere at vide
MedChemExpress Panaxadiol
Artikelnummer. 16461448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16461448 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16461448 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0596
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Panaxadiol is found in the roots of Panax ginseng, activities neuroprotective and anti-tumour functions. Panaxadiol inhibits programmed cell death-ligand 1(PD-L1) expression and tumour proliferation.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 460.73 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 19666-76-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 20(R)-Panaxadiol