Få mere at vide
PAN, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15508824 1 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15508824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 85-85-8
Molekylær formel C15H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 249.273
InChI nøgle RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC navn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PAN
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 249.28
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent