Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PAMP-12 (human, porcine)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18758649
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18758649 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18758649 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6551/1
Potent MRGPRX2 agonist
PAMP-12 (human, porcine) is a potent endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 57.2 nM). Corresponds to amino acids 9 to 20 of proadrenomedullin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 196305-05-2
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) 1618.95