Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PAMP-12 (human, porcine)
Beskrivelse
PAMP-12 (human, porcine) is a potent endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 57.2 nM). Corresponds to amino acids 9 to 20 of proadrenomedullin.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 196305-05-2 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 1618.95 |
| Mængde | 1 mg |