Få mere at vide
Pamoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30427034
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427034 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP17350010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Embonic Acid
CAS 130-85-8
Molekylær formel C23 H16 O6
Mængde 10 g
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid','4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
SMIL OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 388.37
Formel vægt 388.0947