Få mere at vide
Pamoinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17990396
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17990396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17990396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0893.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pamoinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Embonic Acid
CAS 130-85-8
Analyt- eller komponentnavne Embonic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H16 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
SMIL OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 388.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 388,0947 g/mol