Få mere at vide
Pamoic acid, 99%
Artikelnummer. 11482218
Skift visning
Mængde:
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482218 1000 g 1000g
1 options
Artikelnummer. 11482218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15207.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Pamoinsyre bruges til fremstilling af depotderivater af medicinske midler, der anvendes i farmakologi til at øge opløseligheden af et lægemiddel i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pamoinsyre bruges til fremstilling af depotderivater af medicinske midler, der anvendes
i farmakologi til at øge opløseligheden af et lægemiddel i vand.
Opløselighed Opløseligt
i nitrobenzen, pyridin
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamoic Acid
CAS 130-85-8
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C23H16O6
MDL nummer MFCD00004079
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4 '-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7 rrq8qz38n
Opløselighedsinformation Opløselig i nitrobenzen, pyridin
InChI nøgle WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 388.38
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Formel vægt 388.38
Procent renhed 99%
Mængde 1000 g