Få mere at vide
Pamoinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402228
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11402228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15207.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Pamoinsyre bruges til fremstilling af depotderivater af medicinske midler, der anvendes i farmakologi til at øge opløseligheden af et lægemiddel i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pamoinsyre bruges til fremstilling af depotderivater af medicinske midler, der anvendes
i farmakologi til at øge opløseligheden af et lægemiddel i vand.
Opløselighed Opløseligt
i nitrobenzen, pyridin
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-85-8
Molekylær formel C23H16O6
Molekylvægt (g/mol) 388.38
MDL nummer MFCD00004079
InChI nøgle WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamoic acid
Smeltepunkt >300°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Opløselighedsinformation Soluble in nitrobenzene, pyridine
Formel vægt 388.38
Procent renhed 99%
Mængde 250 g