Få mere at vide
Pamoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 10500784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10500784 500 g Plastflaske 500g
10193320 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129725000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-85-8
Molekylær formel C23H16O6
Molekylvægt (g/mol) 388.38
MDL nummer MFCD00004079
InChI nøgle WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamoic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 1 time)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i eddikesyre, praktisk talt uopløselig i alkohol, ether og benzen, opløselig i nitrobenzen og pyridin, sparsomt opløselig i kloroform
Formel vægt 388.38
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pamoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.