Få mere at vide
Pamidronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pamidronic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H11NO7P2/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11) |
| Formel vægt | 235.0011 |