Få mere at vide
Pamidronic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16434207 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16434207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0012
MedChemExpress Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamidronic acid
Fysisk form Powder
CAS 40391-99-9
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H11NO7P2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (21.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CCN
Molekylvægt (g/mol) 235.07
Formel vægt 235.07
Procent renhed 98.0%