Få mere at vide
Pamicogrel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482418 5 mg
16460219 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00175
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H24N2O4S
Mængde 5 mg
Synonym KBT3022
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 448.53
Formel vægt 448.53
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation