missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pamabrom, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pamabrom |
| CAS | 606-04-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H7 Br N4 O2 . C4 H11 N O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione','8-bromo-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-','compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1), 1H-Purine-2,6-dione','8-bromo-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-','compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) (9CI), Theophylline','8-bromo-','compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) (8CI), 1-Propanol','2-amino-2-methyl-','compd. with 8-bromo-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI), 1-Propanol','2-amino-2-methyl-','compd. with 8-bromotheophylline (1:1) (8CI), 2-Amino-2-methyl-1-propanol 8-bromotheophyllinate, Pamabrom, Predema, Premsyn PMS, Sunril |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrN4O2.C4H11NO/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14;1-4(2,5)3-6/h1-2H3,(H,9,10);6H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc(Br)[nH]c2C1=O.CC(C)(N)CO |
| IUPAC navn | 2-amino-2-methylpropan-1-ol;8-bromo-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?