Få mere at vide
Pamabrom, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447276 100 mg
16421846 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16447276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17391
MedChemExpress Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms.
Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pamabrom
Fysisk form Solid
CAS 606-04-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H18BrN5O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (430.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1C)N(C)C2=C(N=C(Br)N2)C1=O.CC(C)(N)CO
Molekylvægt (g/mol) 348.2
Formel vægt 348.2
Procent renhed 99.86%