missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Palovarotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palovarotene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+ |
| Formel vægt | 414.2307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?