Få mere at vide
Palovarotene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492307 50 mg -
16428777 5 mg -
16426178 10 mg 10mg
16416556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14799
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palovarotene
CAS 410528-02-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H30N2O2
Mængde 50 mg
Synonym R 667 Ro 3300074
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (60.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=C(CN3N=CC=C3)C=C4C(C)(C)CCC(C)(C)C4=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 414.54
Formel vægt 414.54
Procent renhed 95.9%
Grad Research
Fysisk form Solid