Få mere at vide
Palonosetron-3-en N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30418721
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30418721 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30418721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP165820100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palonosetron-3-ene N-Oxide
CAS 1021456-82-5
Molekylær formel C19 H22 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,4,5,6-tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-, 2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-3-ene N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2/t13?,17-,21?/m1/s1
SMIL [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C=C4CCCc5cccc(C3=O)c45
IUPAC navn 2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Formel vægt 310.1681