Få mere at vide
Palonosetron-3-en hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136034
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136034 250 mg
30008577 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP165825250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135729-55-4
Molekylær formel C19 H22 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride, (S)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), 2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, RS 25259-007, RS 42358-197
IUPAC navn 2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palonosetron-3-ene Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
Formel vægt 330.1499
Procent renhed >95%