Få mere at vide
Palomid 529, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466496 100 mg
16436108 10 mg
16418707 5 mg
16412247 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14581
MedChemExpress Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palomid 529
CAS 914913-88-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H22O6
Mængde 100 mg
Synonym P529
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (246.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OCC2=CC=C(C=C2)OC)C=C3C(C4=C(C(O3)=O)C=C(C(C)O)C=C4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 406.43
Formel vægt 406.43
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease