Få mere at vide
Palmityl Palmitat, TRC
Artikelnummer. 30136898
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136898 5 g
30134686 1 g
30005726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1637505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-10-3
Molekylær formel C32 H64 O2
Molekylvægt (g/mol) 480.85
Synonym Cetyl Palmitate
IUPAC navn hexadecyl hexadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetyl palmitate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Formel vægt 480.4906