Få mere at vide
Palmityl palmitat, 96%
Beskrivelse
Det bruges som blødgørende midler, maskeringsmidler og hudpleje og en glosser og fortykningsmiddel til cremer. Det forbedrer emulsionens tekstur og stabilitet og giver struktur til kosmetiske sticks. Anvendes til hud- og hårapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som blødgørende midler, maskeringsmidler og hudplejende og som glosser og fortykningsmiddel til cremer. Det forbedrer emulsionens tekstur og stabilitet og giver struktur til kosmetiske sticks. Anvendes til hud- og hårapplikationer.
Opløselighed Opløselig i varm acetone
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmityl palmitate |
| Smeltepunkt | 55 °C til 56 °C |
| Lineær formel | CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm acetone. |
| Formel vægt | 480.85 |
| Procent renhed | 96% |